W269328
酪酸メチル
natural, ≥98%, FG
別名:
Butanoic acid methyl ester, Butyric acid methyl ester, Methyl butanoate
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
≥98%
expl. lim.
3.5 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
apple; ethereal
SMILES記法
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.0 °F
引火点(℃)
11.67 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W269328-1KG:
W269328-100G-K:4548173971858
W269328-1KG-K:4548173971865
W269328-4KG:
W269328-VAR-K:
W269328-100G:
W269328-SAMPLE-K:
W269328-4KG-K:4548173971872
W269328-BULK-K:
W269328-SAMPLE:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)