アッセイ
97%
形状
liquid
含みます
~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
82 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCNC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8(2)9(12)13-7-6-11-10(3,4)5/h11H,1,6-7H2,2-5H3
InChI Key
BEWCNXNIQCLWHP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
444332-BULK:
444332-500ML:
444332-100ML:
444332-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック