主要文書
8.18661
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylamino-ethanol
for synthesis
別名:
2-tert-Butylamino-ethanol, N-tert-Butylethanolamin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CNHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
117.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
225-034-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
有効性
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
635 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
176-177 °C/1013 hPa
mp
40-43 °C
転移温度
flash point 69 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)7-4-5-8/h7-8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
IUXYVKZUDNLISR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available