Merck
471461
Sigma-Aldrich
2-(エチルアミノ)エタノール
≥98%
別名:
N-エチルエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5NHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
89.14
Beilstein:
635671
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CCNCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
172.4 °F
引火点(℃)
78 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
471461-18L:
471461-BULK:
471461-2L:
471461-500ML:
471461-100ML:
471461-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Minhui He et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(3), 341-347 (2018-03-13)
The ability to directly detect alkaline phosphatase (ALP) activity in undiluted serum samples is of great importance for clinical diagnosis. In this work, we report the use of the distinctive metal-to-ligand charge-transfer (MLCT) absorption properties of the Cu(BCA)2+ (BCA =
Corrosion Inhibition of a Carbon Steel by 2-Ethylamino-Ethanol in Aerated 3% NaCI Solutions-Effect of pH.
BUI N and Dabosi F.
Corrosion (Houston, TX, United States), 35(9), 392-397 (1979)
Surface tension of aqueous binary mixtures of 2-(methylamino) ethanol and 2-(ethylamino) ethanol and aqueous ternary mixtures of these amines with triethanolamine or N-methyldiethanolamine from (293.15 to 323.15) K.
Alvarez E, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(1), 318-321 (2007)
Bis [2-(ethylamino) ethanol-2N, O] bis (saccharinato-N) cadmium (II).
Yilmaz VT and Kazak C.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), m2947-m2947 (2007)