詳細
contains: ~650ppm MEHQ as inhibitor
アッセイ
99%
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
134 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CCCNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C9H18N2O/c1-8(2)9(12)10-6-5-7-11(3)4/h1,5-7H2,2-4H3,(H,10,12)
InChI Key
GDFCSMCGLZFNFY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドは、 水溶性のメタクリルアミドモノマーです。反応性が非常に高く、ラジカル重合および架橋反応を起こすことができます。メチルアミノ基 (-N(CH3)2)が存在するため、得られるポリマーはpH 応答性および親水性を示します。この多用途性のある モノマーは、薬物送達システム、遺伝子送達、応答性 材料、生体適合性コーティング、接着剤、および生物医学工学に使用できます。
アプリケーション
- グルコース含有ジブロックポリカチオンは、分子量、電荷、細胞の種類によって pDNA 導入に影響を及ぼす:この研究では、N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドなどのグルコース含有ジブロックポリカチオンを pDNA 導入システムで使用することを調査しています。この研究では、pDNA 導入の効率はポリカチオンの分子量と電荷、および使用する細胞の種類によって影響を受けることが実証されています。これは、異なる細胞タイプにおけるカスタマイズされた遺伝子送達アプリケーションの潜在的可能性を強調し、生体適合性かつ効果的な送達ベクターの作成における N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドの役割を強調しています(Wu et al., 2014)。
N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミドは以下に使用できます:
- 薬物送達用途向けの自己修復pH応答性P(DMAPMA-stat-DAA)ハイドロゲルを合成するためのモノマー。
- 核酸と錯体を形成して細胞内送達を促進する能力があるため、遺伝子送達ベクターを開発するためのカチオンモノマー。
- 3Dプリンティング用の酸化鉄ナノ粒子製剤の作製。これらの鉄インクは、磁気デバイス、バイオイメージング用の造影剤、標的化薬物送達システムのプリンティングに使用されます。
- 微細藻類の収穫のための非毒性合成凝集剤の調製。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
264.2 °F - closed cup
引火点(℃)
129 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
409472-VAR:
409472-250ML:
409472-1L:
409472-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
John E Blume et al.
Nature communications, 11(1), 3662-3662 (2020-07-24)
Large-scale, unbiased proteomics studies are constrained by the complexity of the plasma proteome. Here we report a highly parallel protein quantitation platform integrating nanoparticle (NP) protein coronas with liquid chromatography-mass spectrometry for efficient proteomic profiling. A protein corona is a
Kathryn L Morrissey et al.
Journal of colloid and interface science, 567, 316-327 (2020-02-18)
Flocculation performance using polyelectrolytes is influenced by critical design parameters including molecular weight, amount and sign of the ionic charge, and polymer architecture. It is expected that systematic variation of these characteristics will impact not only flocculation efficiency (FE) achieved
Merve Yaşar et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 31(16), 2044-2059 (2020-07-10)
The fabrication of molecularly imprinted nanoparticles (MIP-NPs) specific for myoglobin by using thiol-ene photopolymerization in miniemulsion was described. Allyl derivatives of phenylalanine as a functional monomer was synthesized and copolymerized with acrylic monomers via miniemulsion polymerization to produce NIP-NPs with