Merck
274135
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルアクリルアミド
99%, contains 500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
2-プロペンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
99.13
Beilstein:
1742219
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
含みます
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(=O)C=C
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H,1H2,2-3H3
InChI Key
YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルアクリルアミド(DMAA)は、反応性が高く、開始温度が低い非イオン性モノマーです。ヒドロゲル、高分子凝集剤、生物医学および薬物送達用途、ポリマーコーティング、スマートコーティング、接着剤、センサー、自己修復材料、水処理剤などのさまざまな用途のポリマーおよびコポリマーの製造におけるモノマーとして一般的に使用されます。DMMAの独自の構造では、他のハイドロゲルと三次元ネットワークを形成し、保水能力を高めることができます。重合反応における架橋剤としても使用されます。
アプリケーション
N, N-ジメチルアクリルアミド(DMAA)は、以下の用途に使用できます。
  • 生物医学および薬物送達用途に使用されるポリ(N,N-ジメチルアクリルアミド)(PDMAA)ナノ粒子の合成。
  • スマートコーティング、接着剤、センサーに使用される熱応答性ポリマーの合成におけるコモノマーとしての使用。
  • UV硬化コーティングおよびインクの製造における反応性希釈剤として。
  • 骨組織工学マトリックスとして使用できる注射可能なハイドロゲルを開発するための、ポリエチレングリコールジメタクリレート(PEGDMA)およびキトサン誘導体とのコモノマーとしての使用。
  • 汚染水から重金属や有機染料を除去するための各種DMMAベースハイドロゲルの合成。これらのハイドロゲルは、静電気的相互作用およびDMMA骨格にある水素結合のため、カチオン性色素を非常に効率的に除去できます。
  • 表面開始可逆的付加-開裂連鎖移動重合による無毒な発光性カーボンドット/ポリ(DMMA)ナノコンポジットの合成。
  • 水晶振動子マイクロバランス(QCM)センサーのポリマーコーティングの合成。ポリ(DMMA)ゲルは、HCl水溶液からAu(III)イオンを吸着するセンサー材料として機能し、その他のほとんどの金属イオンや有機化合物に対しては不活性です。
特徴および利点
  • 開始温度が低く、反応性が高いため、共重合化に適した前駆体です。
  • 独自の構造では、3Dネットワークが形成されており、ハイドロゲルの水分保持能を高めています。
  • 水に高い溶解性があります。
  • コロイド粒子に容易に結合して、凝結で重要な役割を果たす架橋作用を強化します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F
引火点(℃)
70 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
274135-100ML:
274135-VAR:
274135-500ML:
274135-BULK:
274135-5ML:
274135-15L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Koki Sano et al.
Nature communications, 7, 12559-12559 (2016-08-31)
Fluids that contain ordered nanostructures with periodic distances in the visible-wavelength range, anomalously exhibit structural colours that can be rapidly modulated by external stimuli. Indeed, some fish can dynamically change colour by modulating the periodic distance of crystalline guanine sheets
Syed Ragib Safi et al.
Scientific reports, 9(1), 11909-11909 (2019-08-17)
Arsenic contamination of groundwater is a serious concern worldwide. The research gaps in removing arsenic are selectivity, regeneration and effective removal rate at neutral pH levels. In this study, we discussed the reasons of the high arsenic adsorption from groundwater
Graft copolymerization of N, N-Dimethylacrylamide to cellulose in homogeneous media using atom transfer radical polymerization for hemocompatibility
Yan L and Wei T
Journal of Biomedical Science and Engineering, 10(1), 37-37 (2008)
Yuriko Matsumura et al.
Polymers, 11(7) (2019-07-20)
In order to clarify the local environment during interpolymer complex formation between poly(carboxylic acids) and poly(acrylamide derivatives) with different N-substitutions, a fluorescence label technique was used. 3-(2-propenyl)-9-(4-N,N-dimethylaminophenyl) phenanthrene (VDP) was used as an intramolecular fluorescence probe. All polymers were synthesized
Taka-Aki Asoh et al.
Scientific reports, 10(1), 17173-17173 (2020-10-16)
Hydrogel is an attractive material, but its application is limited due to its low mechanical strength. In this study, a tough composite gel could be prepared by synthesizing polymer particles within a polymer network having relatively loose cross-linking. Since the
資料
眼科デバイス用モノマーの製造は、純度向上や製造供給の信頼性向上の必要性により推進されますが、最終的にはコンタクトレンズを装用する際の快適さや安全性の向上の必要性がその原動力となっています。1日使い捨てコンタクトレンズには、多くのユーザーが持つこのニーズに対処できる可能性がありますが、週・月単位の定期交換レンズと比べるとコストが高いことが普及のネックとなっています。コンタクトレンズをより手頃な価格にして、コンタクトレンズ市場の成長を加速させるには、コスト構造を改善して、さらに高品質の原材料を得られるようにする新たなアプローチが必要です。
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供