蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
MEHQ + HQ as stabilizer
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
112-115 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H38O5Si4/c1-15(2)16(17)18-13-12-14-25(19-22(3,4)5,20-23(6,7)8)21-24(9,10)11/h1,12-14H2,2-11H3
InChI Key
BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
393.8 °F - closed cup
引火点(℃)
201 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
446130-VAR:
446130-25ML:
446130-100ML:
446130-5ML:
446130-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)