アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
n20/D 1.395
bp
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
InChI Key
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
95115-50ML:
95115-VAR:
95115-10ML:
95115-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)