屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
品質水準
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCNC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H17NO4/c1-3-5-6-11-10(13)15-8-7-14-9(12)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3,(H,11,13)
InChI Key
FLKHVLRENDBIDB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 精密調整可能な3Dプリンティング対応の高速自己修復性エラストマー:この研究では、基本的なAl2O3カラムを通して阻害物質を除去して精製した2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylateモノマーの使用について考察しています。このモノマーの性質は、自己修復性エラストマーの開発に貢献しています(B Li, S Ge, X Zhao, Q Chen, J Tian, D Hun, 2023 - Elsevier)。′詳細はこちらをご覧ください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
496952-100ML:
496952-BULK:
496952-VAR:
496952-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック