Merck
392103
Sigma-Aldrich
アクリル酸イソボルニル
technical grade, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
IBA, アクリル酸イソボルニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O2
CAS番号:
分子量:
208.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
形状
liquid
含みます
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
119-121 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@@](C)([C@@H](C1)OC(=O)C=C)C2(C)C
InChI
1S/C13H20O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
InChI Key
PSGCQDPCAWOCSH-OUJBWJOFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクリル酸イソボルニル(IA)は、さまざまなポリマー、コーティング、接着剤の製造に使用されるアクリレートベースのモノマーです。優れた接着特性、優れた耐薬品性、低収縮性を備えているため、プラスチック、金属、木材などのさまざまな基材へのUV硬化コーティングでよく使用されています。また、放射線硬化性コーティングの架橋剤や感圧接着剤の添加剤としても使用されます。
アプリケーション
アクリル酸イソボルニルは、光学用途用の感圧接着剤(PSA)の調製において、他のアクリルモノマーとのコモノマーとして使用できます。有機薄膜トランジスタ(OTFT)用の高性能で安定したポリマーゲート誘電体の開発にも使用されます。さらに、共重合によるUV硬化型水性ポリウレタン(WPU)の製造にも使用できます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
392103-VAR:
392103-100ML:
392103-BULK:
392103-500ML:
392103-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yih-Lin Cheng et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-18)
Material jetting (MJ)-type 3D printers have been considered as one of the most versatile types of 3D printers, enabling full-color printing and multi-material printing. However, to the best of our knowledge, there are few academic studies on the development of
Joshua J Martin et al.
Nature communications, 6, 8641-8641 (2015-10-27)
Discontinuous fibre composites represent a class of materials that are strong, lightweight and have remarkable fracture toughness. These advantages partially explain the abundance and variety of discontinuous fibre composites that have evolved in the natural world. Many natural structures out-perform
A Mesgarnejad et al.
Physical review. E, 102(1-1), 013004-013004 (2020-08-17)
While cracks in isotropic homogeneous materials propagate straight, perpendicularly to the tensile axis, cracks in natural and synthetic composites deflect from a straight path, often increasing the toughness of the material. Here we combine experiments and simulations to identify materials
Comparison of thermomechanical properties of statistical, gradient and block copolymers of isobornyl acrylate and n-butyl acrylate with various acrylate homopolymers
Jakubowski W, et al.
Polymer, 49(6), 1567-1578 (2008)
Hee-Woong Park et al.
Polymers, 12(10) (2020-10-23)
To improve the heat resistance of acrylic-based pressure-sensitive adhesive (PSA), silicone-block-containing acrylic PSAs (SPSAs) were synthesized using a polydimethylsiloxane (PDMS)-based macro-azo-initiator (MAI). To evaluate the heat resistance of the PSA films, the probe tack and 90° peel strength were measured