蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
255 °C
有効性
1751 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.20 % (v/v)
bp
182-192 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
転移温度
flash point 65 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI Key
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.930 - 0.934
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体