分子量
average Mw <1,000,000 by GPC
濃度
20 wt. % in H2O
密度
1.05 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(OCC)OCC.N1(CCCC1=O)C=C.N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO2.C6H9NO.C4H10O4S/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4;1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h1,5-6H2,2-4H3;2H,1,3-5H2;3-4H2,1-2H3
InChI Key
XXJPSODUGQZOHA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
190888-250G:
190888-500G:
190888-BULK:
190888-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.