アプリケーション
ポリ(1-ビニルピロリドン-コ-酢酸ビニル)は、 色素増感太陽電池用の疑似固体高分子電解質(QSPE)を調製する出発材料として使用できます。
エタノールと2-エチルヘキサノールの混合物の浸透気化分離用のポリマー混合膜の調製に使用できます。
エタノールと2-エチルヘキサノールの混合物の浸透気化分離用のポリマー混合膜の調製に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
190845-BULK:
190845-VAR:
190845-500G:
190845-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック