Merck
434450
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-styrene)
38 % emulsion in H2O, <0.5 μm particle size
別名:
Styrene-N-Vinylpyrrolidone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidinone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidone copolymer, Vinylpyrrolidinone-styrene polymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
組成
styrene, 64 wt. % (dry basis)
濃度
38 % emulsion in H2O
粒径
<0.5 μm
pH
2-5
粘度
200-800 cP(25 °C, Brookfield, spindle #3) (20 rpm)(lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N2(CCCC2=O)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C6H9NO/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-7H,1H2;2H,1,3-5H2
特徴および利点
Stable, moderately viscous emulsion with high acid and salt tolerance. Forms strong, light-stable films with high water resistance.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
434450-250ML:
434450-VAR:
434450-BULK:
434450-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)