製品名
ポリ(スチレン-コ-ジビニルベンゼン), microspheres, 6.0-10.0 μm avg. part. size
フォーム
microspheres
品質水準
テクニック
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
表面積
500 m2/g
Matrix
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
マトリックス活性基
polymer
平均部品サイズ
6.0-10.0 μm
ポアサイズ
60 Å mean pore size
分離法
reversed phase
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3cccc(C=C)c3.C=Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- in separation media for TLC, paper and LPL chromatography
- as adsorbent
- as matting agent for coatings, anti-blocking and lubrication additive for films and filler for ceramics, cosmetics and dental materials
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
468312-100G:
468312-BULK:
468312-VAR:
468312-250G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)