包装
pkg of 100 g
表面積
~500 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
粒径
250-850 μm
ポアサイズ
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
密度
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
SMILES記法
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Diaion® HP-20は、疎水性化合物の捕捉に使用される吸着樹脂です。これは、Pseudomonas cepaciaから抗真菌抗生物質であるセパシジンAを精製し、アテローム性動脈硬化モデル用にMallotus furetianusの葉から抽出物を調製するために使用されています。
疎水性化合物に対する多環芳香族吸着樹脂:抗生物質、生体分子;脱塩に有用;広い用途
その他情報
トルエン中の膨潤率=30%
法的情報
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13605:
13605-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of antibiotics, 47(12), 1402-1405 (1994-12-01)
Cepacidine A is a potent antifungal antibiotic produced by Pseudomonas cepacia AF 2001. The compound was isolated from the fermentation broth with 1 vol isopropyl alcohol, followed by the collection of the precipitation formed upon concentration of the extract. Purification
Asian Pacific journal of tropical medicine, 4(11), 878-882 (2011-11-15)
To compare the anti-atherosclerotic effects of two different extracts from the leaves of Mallotus furetianus by using rat model of atherosclerosis. The air-dried powdered Mallotus furetianus leaves were extracted with ethanol and then evaporated. The ethanol extract was experienced Diaion