Merck
467855
Sigma-Aldrich
硝酸銅(II) ヘミ(五水和物)
ACS reagent, ≥99.99% trace metals basis
別名:
硝酸第二銅 ヘミ(五水和物)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(NO3)2 · 2.5H2O
CAS番号:
分子量:
232.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
crystalline
不純物
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2Cu.4NO3.5H2O/c;;4*2-1(3)4;;;;;/h;;;;;;5*1H2/q2*+2;4*-1;;;;;
InChI Key
IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,6-ジメチルフェノ-ルの酸化カップリングを触媒し、工学材料として重要なポリマ-を生成します
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
467855-BULK:
467855-VAR:
467855-250G:4548173155562
467855-50G:4548173155579
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Baesjou, P.J. et al.
Macromolecules, 32, 270-270 (1999)
Derak J James et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(42), 23623-23632 (2015-10-20)
Derivatives of synthetic tetrahedrite, Cu12Sb4S13, are receiving increasing attention in the thermoelectric community due to their exploitation of plentiful, relatively nontoxic elements, combined with a thermoelectric performance that rivals that of PbTe-based compounds. However, traditional synthetic methods require weeks of
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.