Merck
923087
Sigma-Aldrich
硝酸銅(II) 水和物
≥99.9% trace metals basis
別名:
硝酸第二銅 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(NO3)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
187.56 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
crystals and lumps
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI Key
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cu(NO3)2 · xH2O is a promising anode material for lithium ion batteries. Some studies indicate high initial discharge capacity of upto 2200 mAhg-1.It is also used as an oxidizing agent for the one step synthesis of CuO/Cu2O/C anode for Li-ion batteries, another promising anode material for Li-ion batteries.
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
923087-50G:
923087-250G:
923087-BULK:
923087-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
One-step solution combustion synthesis of CuO/Cu2O/C anode for long cycle life Li-ion batteries.
Xu C, et al.
Carbon, 142, 51-59 (2019)
Lithium storage mechanism in superior high capacity copper nitrate hydrate anode material.
Jiang X, et al.
Journal of Power Sources, 260, 218-224 (2014)
Copper-Based Nanomaterials for High-Performance Lithium-Ion Batteries.
Xu J, et al.
Particle & Particle Systems Characterization, 33(11), 784-810 (2016)
Copper nitrate hydrate as novel high capacity anode material for lithium-ion batteries.
Wu K, et al.
Journal of Power Sources, 248, 205-211 (2014)
関連コンテンツ
金属有機構造体(MOF)、およびMOF合成用リンカー化合物、金属塩類、SBUをご紹介します。MOFは、ガス吸着や分離をはじめとするさまざまな用途に応用可能な高表面積をもつ多孔性材料です。