詳細
ジアリルジメチルアンモニウムクロリド溶液(DADMAC)は、正電荷コロイドとして水性溶液に溶解可能な親水性四級アンモニウム化合物です。
アプリケーション
DADMACは、発電システムの開発に使用できるイオン選択性高分子電解質性アノード酸化アルミニウム(AAO)膜を製作するために、カチオン性モノマー溶液として使用されます。カチオン性色素の吸収剤として使用するために、DADMACをカルボキシメチルセルロース(CMC)にグラフトできます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
348279-BULK:
348279-1L:
348279-VAR:
348279-3L:
348279-18L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Densely charged polyelectrolyte-stuffed nanochannel arrays for power generation from salinity gradient.
Scientific Reports, 6(1), 26416-26416 (2016)
Soft matter, 14(40), 8105-8111 (2018-08-02)
Highly alkaline hydrogels that allow the restoration of alkaline buffer in cementitious materials can be obtained from diallyldimethylammonium hydroxide. The latter must be prepared in dilute solutions and polymerised at ambient temperatures in order to avoid decomposition. Using methacrylamide as
The mining chemical Polydadmac is cytotoxic but does not interfere with Cu-induced toxicity in Atlantic salmon hepatocytes.
Toxicology in vitro, 30(1), 492-505 (2015)
Adsorption properties of crosslinking carboxymethyl cellulose grafting dimethyldiallylammonium chloride for cationic and anionic dyes.
Carbohydrate Polymers, 151(1), 283-294 (2016)
Multiwall carbon nanotubes-poly (diallyldimethylammonium chloride)-graphene hybrid composite film for simultaneous determination of catechol and hydroquinone.
Sensors and Actuators B, Chemical, 206(1), 111-118 (2015)