蒸気密度
4.73 (vs air)
品質水準
蒸気圧
90 mmHg ( 80 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCN(CC=C)CC=C
InChI
1S/C9H15N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI Key
VPYJNCGUESNPMV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- トリアリルアミン(TAA)は、ルテニウム触媒の存在下で一級芳香族アミンと反応して、2-エチル-3-メチルキノリンを形成します。
- TAAは、ヒドロジルコネーションに続き、四塩化ゲルマニウムとの金属交換反応を経て、1-アザ-5-ゲルマ-5-クロロビシクロ[3.3.3]ウンデカンを形成します。この化合物は、Grignardまたはリチウム試薬と反応して、対応する5-有機化合物を形成できます。
- フッ素化1,3,4-オキサジアゾールへのTAAの付加環化により、オクタヒドロ-2,7-メタノフロ[3,2-c]ピリジンが得られます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T45004-250ML:
T45004-5ML:
T45004-VAR:
T45004-1L:
T45004-25KG:
T45004-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック