Merck
409022
Sigma-Aldrich
ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロリド) 溶液
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight), 20 wt. % in H2O
別名:
PDADMAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C8H16ClN)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight)
濃度
20 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.375
粘度
250-500 cP(25 °C, Brookfield)
密度
1.04 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Cl-].[N+](CC=C)(CC=C)(C)C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロライド)溶液(PDADMAC)は、有機過酸化物の形態の触媒存在下で、ジアリルジメチルアンモニウムクロライド(DADMAC)のラジカル重合によって生成する陽イオン高分子電解質です。これは凝集剤として広く用いられています。
アプリケーション
PDADMACは、薬物送達、生物医学システム、バイオセンサーや化学センサーを含むセンサーなど、さまざまなアプリケーションで電解液として使用することができます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
409022-VAR:
409022-1L:
409022-25ML:
409022-BULK:
409022-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and use of PolyDADMAC for water purification
Biennial Conference of the Water Institute of Southern Africa, Durban, South Africa, 46(8), 2584-2594 (2002)
Synthesis and solution properties of poly (N-isopropylacrylamide-co-diallyldimethylammonium chloride)
Deng Y and Pelton R
Macromolecules, 28(13), 4617-4621 (1995)
Solution properties of poly (diallyldimethylammonium chloride)(PDDA)
Marcelo G, et al.
Polymer, 46(8), 2584-2594 (2005)
Polyelectrolyte multilayer as matrix for electrochemical deposition of gold clusters: toward super-hydrophobic surface
Zhang X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(10), 3064-3065 (2004)
Surface chemistry and aspect ratio mediated cellular uptake of Au nanorods
Qiu Y, et al.
Biomaterials, 31(30), 7606-7619 (2010)
資料
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。