フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mw 400,000-500,000 (high molecular weight)
濃度
20 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.37
粘度
600-900 cP(25 °C)
密度
1.04 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Cl-].[N+](CC=C)(CC=C)(C)C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
正に帯電した高分子電解質で、製紙、鉱業、水処理、タンパク質の固定化、生体分子の分離、細菌の除去、シリカおよびラテックス粒子の凝集、ナノカプセルのシェル形成など、各種分野で応用されています。
アプリケーション
- Influence of ionic strength on poly(diallyldimethylammonium chloride) macromolecule conformations in electrolyte solutions:電解質溶液中のPDADMACの構造に対するイオン強度の効果の研究です。(Z Adamczyk et al., 2014)。
- Comparison of permeability of poly(allylamine hydrochloride) and poly(diallyldimethylammonium chloride)/poly(4-styrenesulfonate) multilayer films:PAHおよびPDADMAC/PSSの多層膜の透過性の差を調べています。(M Elżbieciak-Wodka et al., 2015)。
- Effect of small molecules on the phase behavior and coacervation of aqueous solutions of poly(diallyldimethylammonium chloride) and poly(sodium 4-styrene sulfonate):PDADMACおよびPSSのコアセルベーションに対する低分子の影響を調べています。(S Huang et al., 2018)。
- Dynamic surface elasticity of mixed poly(diallyldimethylammonium chloride)/sodium dodecyl sulfate/NaCl solutions:PDADMAC/SDS/NaCl混合物の動的拡張表面弾性を分析しています。(VV Lyadinskaya et al., 2014)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
409030-VAR:
409030-25ML:
409030-4L:
409030-1L:
409030-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。