フォーム
viscous liquid
品質水準
組成
acrylamide, ~55 wt. %
濃度
10 wt. % in H2O
粘度
9,000-25,000 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl.[N+](CC=C)(CC=C)(C)C.N=C([O-])C=C
InChI
1S/C8H16N.C3H5NO.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;1-2-3(4)5;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;2H,1H2,(H2,4,5);1H/q+1;;/p-1
InChI Key
XFOSBZOUUACCCN-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
409081-BULK:
409081-VAR:
409081-1L:
409081-4L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。