Merck
432776
Sigma-Aldrich
ポリ(アクリルアミド-co-アクリル酸) カリウム塩
cross-linked, 200-1000 μm particle size
別名:
Acrylamide-potassium acrylate copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
クロスリンク
cross-linked
品質水準
組成
potassium, ~9%
粒径
200-1000 μm
pH
5.5-6.0
密度
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)C=C.[K]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2.K/c2*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5);/q;;+1/p-1
InChI Key
HNXHILBJDFONSX-UHFFFAOYSA-M
特徴および利点
Superabsorbent polymer. Rapid absorption of water. Material can undergo many wet/dry cycles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
432776-BULK:
432776-VAR:
432776-1KG:
432776-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)