Merck
657670
Sigma-Aldrich
ポリ(2-ジメチルアミノ)エチル・メタクリル酸)塩化メチル第四塩
別名:
MADQUAT, ポリ(2-メタクリルオキシエチルトリメチルアンモニウム塩化物), ポリ(メタクリル酸 2-(トリメチルアミノ)エチル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C9H18ClNO2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
溶解性
H2O: soluble
methanol: soluble
SMILES記法
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C9H18NO2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;/h1,6-7H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
物性
カチオン性高分子電解質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
657670-VAR:
657670-BULK:
657670-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)