分子量
average Mv 9,000-11,000
SMILES記法
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
InChI Key
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
444464-BULK:
444464-25G:
444464-5G:
444464-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
機能性分子を薄膜として固定するための汎用性の高い温和かつ簡便な方法として知られている交互積層法(LbL)についてご紹介します。
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。