Merck
82890
Sigma-Aldrich
ピリドキサミン-5′-リン酸
≥98.0% (HPLC)
別名:
4-アミノメチル-5-ヒドロキシ-6-メチル-3-ピリジルメチルホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13N2O5P
CAS番号:
分子量:
248.17
Beilstein:
233653
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
faint beige to light beige
white to light yellow
SMILES記法
Cc1ncc(COP(O)(O)=O)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H13N2O5P/c1-5-8(11)7(2-9)6(3-10-5)4-15-16(12,13)14/h3,11H,2,4,9H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChI Key
ZMJGSOSNSPKHNH-UHFFFAOYSA-N
詳細
ピリドキサミンはビタミンB6の誘導体です。ピリドキサミンは水溶性ビタミンです。ビタミンB6誘導体には、中核を成すピリジン環が含まれています。ピリドキサミンは、ピリジンの4′位にアミノメチル基が付いています。′
アプリケーション
ピリドキサミン-5′-リン酸塩は以下の用途に適しています:
  • シチジン二リン酸-4-ケト-3, 6-ジデオキシグルコースの酵素合成
  • ピリドキサミン-5′-リン酸ホスファターゼの活性評価用基質として
  • ピリドキサミン-5′-リン酸オキシダーゼの特性評価用基質として
  • NaBH4によって還元されたグリコーゲンホスホリラーゼ b のPMP残基周辺のミクロ環境調査を目的とした吸光法および蛍光法による研究のため
  • 様々な種や組織から採取したピリドキサミンリン酸トランスアミナーゼの特性評価に使用する基質として
生物化学的/生理学的作用
ピリドキサール 5′-リン酸は、生体触媒としてピルビン酸トランスアミナーゼを使用することにより、アミン供与体として(S)-α-メチルベンジルアミン(MBA)の存在下でピリドキサミン-5′-リン酸に変換できます。ピリドキシン 5′-リン酸およびピリドキサミン 5′-リン酸は、即時型の電子受容体としてフラビンモノヌクレオチド(FMN)および最終的な電子受容体として酸素を使用して、E. coli(大腸菌)酵素ピリドキシン(ピリドキサミン)5′-リン酸オキシダーゼによりピリドキサール 5′-リン酸(PLP)に酸化されます。
一重項励起状態におけるピリドキサミン-5′-リン酸塩(ピリドキサミン 5-リン酸塩、 PAMP)のpK値が吸光および蛍光スペクトル研究により評価されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
82890-BULK:
82890-10MG:
82890-VAR:
82890-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sonia Herrero et al.
Plant molecular biology, 76(1-2), 157-169 (2011-05-03)
Vitamin B6 (pyridoxal phosphate) is an essential cofactor in enzymatic reactions involved in numerous cellular processes and also plays a role in oxidative stress responses. In plants, the pathway for de novo synthesis of pyridoxal phosphate has been well characterized
Identification of a pyridoxine (pyridoxamine) 5'-phosphate oxidase from Arabidopsis thaliana.
Sang Y, Barbosa JM, Wu H, Locy RD, Singh NK.
Febs Letters, 2007, 344-348 (2007)
I Miyahara et al.
Journal of biochemistry, 116(5), 1001-1012 (1994-11-01)
The three-dimensional structures of pyridoxamine 5'-phosphate-type aspartate aminotransferase from Escherichia coli and its complexes with maleate and glutarate have been determined by X-ray crystallography at 2.2, 2.1, and 2.7 A resolution, respectively. The enzyme is a dimeric form comprising two
J D Choi et al.
The Journal of biological chemistry, 258(2), 840-845 (1983-01-25)
The kinetic properties of pyridoxamine (pyridoxine)-5'-phosphate oxidase have been studied using the physiological substrates pyridoxine 5'-phosphate (PNP) and pyridoxamine 5'-phosphate (PMP) at 25 degrees C and pH 8.0. Under steady-state conditions with different concentrations of PNP and O2, a series
On the microenvironment of the pyridoxamine 5-phosphate residue in NaBH 4 -reduced glycogen phosphorylase b. Absorption and fluorescence studies.
M Cortijo et al.
European journal of biochemistry, 29(1), 134-142 (1972-08-18)