Merck
MSQC3
Sigma-Aldrich
SILuMAB Stable-Isotope Labeled Universal Monoclonal Antibody Standard(SILu MAB安定同位体標識ユニバーサルモノクローナル抗体スタンダード) ヒト
recombinant, expressed in CHO cells
別名:
Mass spectrometry standard, IgG, Mass spectrometry standard, Immunoglobulin-G, Stable isotope labelled IgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
NA.12
リコンビナント
expressed in CHO cells
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
包装
vial of 100 μg (± 10% Lot-specific vial content given on certificate of analysis)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SILuMabは、[13C6, 15N4]-アルギニンおよび[13C6, 15N2]-リシンを組み込む組み換え安定同位体標識ヒトモノクローナル抗体です。SILuMabは、CHO 細胞で発現され、モノクローナル抗体の生体分析に普遍的な内部標準として使用するように作られています。SILuMabは、Fc領域における共通の配列が候補抗体と重複しているため、汎用的に使用できます。そのため候補固有の内部標準を作成する必要がありません。SILuMabはλ型軽鎖を有するIgG1抗体ですが、他の IgGアイソタイプに共通しているペプチド配列を含んでいます。
アプリケーション
ヒトSILuMAB Stable-Isotope Labeled Universal Monoclonal Antibody Standard(SILu MAB安定同位体標識ユニバーサルモノクローナル抗体標準物質)は自動化抗体デノボ塩基配列決定の比較的研究で使用されています。
特徴および利点
ユニバーサルペプチドシークエンス位置
DTLMISR  重鎖(IgG1、IgG2、IgG3、IgG4)
FNWYVDGVEVHNAK   軽鎖(IgG1)
VVSVLTVLHQDWLNGK  重鎖(IgG1、IgG3、IgG4)
NQVSLTCLVK  重鎖(IgG1、IgG2、IgG3、IgG4)
GFYPSDIAVEWESNGQPENNYK 重鎖(IgG1、IgG4)
AGVETTTPSK  軽鎖(ラムダ)
YAASSYLSLTPEQWK  軽鎖(ラムダ)
SILuMabはMRMベースのLC-MS/MSよる複雑な生物学的基質における関連する生物学的製剤の定量化の内部標準として検証されています。
  • SILuMabによって、濃縮も枯渇もなく0.1 ~1000 µg/mLで再現可能な直線が得られました。
  • 同一のターゲット由来の複数のペプチド間で良好な一致が認められました。
  • 標識組み込み率は質量分析によって98%超と決定されました。
  • 配列包括度はペプチドマッピングによって確認しました。
物理的形状
凍結乾燥された粉末を含むリン酸緩衝食塩液として供給されます
調製ノート
SILuMabのデザインは、モノクローナル抗体の定量化およびFc-融合療法の内部標準として使用するように最適化されています。SILuMabは、候補抗体を有するFc領域の通常の配列と重複しているため、汎用的に使用できます。そのため内部標準を生産する必要がありません。
安定同位体標識アミノ酸を含む強化培地を使用して、13C6, 15N4 -標識アルギニンおよび13C6, 15N2 -標識リジンを産生します。
再構成
0.1%ギ酸を凍結乾燥された製品の再構成に用いると、SILuMabの回収率が最大になります。再構成に他の溶媒を使用すると回収率が低下することがあります。再構成後は凍結しないでください。
手順
  • バイアルを約10,000 x gで短時間遠心分離機にかけて、バイアルの底に生成物を集めます。
  • 0.1%ギ酸を含む500 µLの純水をバイアルに加えます。
  • バイアルを最低5回穏やかに反転させて内容物を混ぜます。
  • バイアルを最低15分間室温に静置し、反転による混合を繰り返します。
アナリシスノート
SILuMab 重鎖
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYDMHWVRQGIGKGLEWVSKI
GTAGDRYYAGSVKGRFTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAGRW
APLGAFDIWGQGTMVTVSS|ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYF
PEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVN
HKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISR
TPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRV
VSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPS
RDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFL
YSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SILuMab 軽鎖
QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNFVSWYQQHPGKAPKLMIY
DATKRPSGVPDRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGV
VFGGGTKLTVL|GQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTV
AWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQ
VTHEGSTVEKTVAPTECS
ターゲット重複領域には下線が引かれています
定性的
完全な重鎖および軽鎖(FASTA file)
定量的
MRM設定を提供(Skylinexls)
パッケージサイズは、吸光係数(E0.1%)1.4を用いてA280によって決定されたタンパク質含有量に基づきます
法的情報
この製品はE.I.デュポン・ド・ヌムール・アンド・カンパニーの米国特許第7,396,688号および対応外国公報の下で認可されています。この製品を購入すると、検討のための第三者のためのサービスを含めて、購入した量の製品を研究開発のみに使用する権利(譲渡不可)が購入者に付与され。購入者は、本製品あるいは本製品の構成成分、またはそれらのいずれかを使用して製造した物質を第三者に販売することも、他の方法で譲渡することもできません。認められない使用に関するライセンス情報は以下から入手可能です: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803(E.I.デュポン・ド・ヌムール・アンド・カンパニー;連絡先:参与、 商業開発 ; デュポン・イクスペリメンタル・ステーションE268 ;19803デラウエア州ウィルミントン パウダーミル・ロード200) ;1-877-881-9787(電話)、1-302-695-1437(ファクス)、licensing@dupont.com。
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
MSQC3-100UG-PW:
MSQC3PROC:
MSQC3-VAR:
MSQC3-100UG:
MSQC3-PH:
MSQC3-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qian Zhang et al.
Analytical chemistry, 86(17), 8776-8784 (2014-07-11)
Quantitation of therapeutic monoclonal antibodies (mAb) using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for pharmacokinetic (PK) studies is becoming an essential complement to traditional antibody-based ligand binding assays (LBA). Here we show an automated method to perform LC-MS/MS-based quantitation, with IgG1
K Ilker Sen et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(5), 803-810 (2017-01-21)
Applications of antibody de novo sequencing in the biopharmaceutical industry range from the discovery of new antibody drug candidates to identifying reagents for research and determining the primary structure of innovator products for biosimilar development. When murine, phage display, or
Automated Antibody De Novo Sequencing and Its Utility in Biopharmaceutical Discovery.
Sen K I, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(5), 803-810 (2017)
Christina Boch et al.
Biomedicines, 10(9) (2022-09-24)
One important prerequisite for developing a therapeutic monoclonal antibody is to evaluate its in vivo efficacy. We tested the therapeutic potential of an anti-CD96 antibody alone or in combination with an anti-PD-1 antibody in a mouse colon cancer model. Early
Noritaka Hashii et al.
Bioanalysis, 12(4), 231-243 (2020-02-25)
Aim: A generic bioanalytical method was developed to quantify therapeutic IgG1 monoclonal antibodies (mAbs) in mouse sera by combining an easy sample preparation method with LC/MS using selected reaction monitoring. Materials & methods: Rituximab and trastuzumab were used as model
関連コンテンツ
モノクローナル抗体のインタクト質量分析のためにメルクがご提供しているサイズ排除カラム(SEC)、イオン交換カラム、逆相カラム、HPLCバッファー、MALDIマトリックス・標準物質、高純度溶媒、試薬、タンパク質サンプル調製用ツール、認証標準物質などの多種多様な製品をご覧ください。
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.