Merck
MSQC4
Sigma-Aldrich
SILuLite SigmaMAbユニバーサル抗体標準 ヒト
別名:
IgG1軽鎖, SILuLite SigmaMAb ユニバーサル抗体標準ヒト, SigmaMAb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
NA.12
リコンビナント
expressed in CHO cells
品質水準
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
SILU Lite SigmaMAbは、CHO細胞で発現される分子量が約150 kDaの組換えヒトモノクローナルIgG1ラムダライト抗体です。モノクローナル抗体、バイオシミラー、および医薬品の正確で完全な質量分析の最適化のために設計されています。このような大きな生体分子の正確で完全な質量分析は、グリコシル化などの構造的および翻訳後修飾に関する包括的な情報を提供できます。不均一性、バッチ間変動、アミノ酸トランケーション、N末端Lysプロセシング、凝集、分解などの他の情報を測定できます。質量分析を使用した完全な質量分析は、治療用モノクローナル抗体医薬品の開発における製剤化および保存にも非常に重要です。
2つの同一の重鎖および2つの同一の軽鎖で構成されています。重鎖および軽鎖は、1つのジスルフィド結合で連結されています。重鎖は、ヒンジドメインにある2つのジスルフィド結合によって連結されています。他の12個のシステイン結合は、分子内で6つの異なる球状ドメインに制限されています。抗体配列は、キモトリプシン、Asp-N、Glu-Cエンドプロテイナーゼおよびトリプシンという4つの異なる酵素を用いた完全な質量およびペプチドマッピングによって評価されています。100%のシーケンスカバレッジが得られました。
アプリケーション
SILu Lite SigmaMAb Universal Antibody Standardヒトは、気相モノクローナル抗体(mAb)のアンフォールディングとmAbグリコシル化の個別のレベルとの定量的関係を調査するためのモデルシステムとして使用されています。
特徴および利点
最も豊富なグリコフォームを含むSigmaMAb軽鎖、重鎖、およびインタクトプロテインの分子量計算値は次のとおりです。
種類/組成/修飾/平均質量(Da)
軽鎖、還元型/C1006H1555N267O333S7 /ピログルタミン酸(Q)/22942.2
重鎖、還元型/C2181H3393N587O663S16 /(修飾なし)/48957.8
C2237H3485N591O702S16/G0F/50403.2
C2243H3495N591O707S16/G1F/50565.3
C2249H3505N591O712S16/G2F/50727.5
天然型インタクトプロテインの質量、非還元型/C6374H9864N1708O1992S46/2 Xピログルタミン酸(Q)/143767.7
C6486H10048N1716O2070S46/G0F+G0F/146658.4
C6492H10058N1716O2075S46/G0F+G1F/146820.6
C6498H10068N1716O2080S46/G1F+G1F/146982.7
C6504H10078N1716O2085S46/G1F+G2F/147144.8
C6510H10088N1716O2090S46/G2F+G2F/147307.0
物理的形状
リン酸緩衝生理食塩水を含む凍結乾燥粉末として提供されます。
調製ノート
SigmaMAbの回収率は、リン酸緩衝液(pH 6~7)を使用して凍結乾燥製品を再構成すると最大になります。
アナリシスノート
SigmaMab重鎖
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYDMHWVRQGIGKGLEWVSKI
GTAGDRYYAGSVKGRFTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAGRW
APLGAFDIWGQGTMVTVSS|ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYF
PEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVN
HKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISR
TPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRV
VSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPS
RDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFL
YSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SigmaMab軽鎖
QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNFVSWYQQHPGKAPKLMIY
DATKRPSGVPDRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGV
VFGGGTKLTVL|GQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTV
AWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQ
VTHEGSTVEKTVAPTECS
A280で測定したタンパク質含有量に基づくパッケージサイズ
安定同位体標識製品SiluMab(製品番号MSQC3)としても入手できます。
その他情報
再構成にはPBSを避けてください。
500 μLの超純水またはリン酸緩衝液を加えて激しく混合することにより、バイアルの内容物を再構成します。可溶化製品は、必要に応じてさらに希釈できます。
法的情報
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
MSQC4-1MG:
MSQC4-PH:
MSQC4-100MG:
MSQC4-BULK:
MSQC4PROC:
MSQC4-100MG-PW:
MSQC4-1MG-PW:
MSQC4-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yutong Jin et al.
mAbs, 11(1), 106-115 (2018-09-20)
The pharmaceutical industry's interest in monoclonal antibodies (mAbs) and their derivatives has spurred rapid growth in the commercial and clinical pipeline of these effective therapeutics. The complex micro-heterogeneity of mAbs requires in-depth structural characterization for critical quality attribute assessment and
"Collision Induced Unfolding Detects Subtle Differences in Intact Antibody Glycoforms and Associated Fragments.
Tian Y and Brandon T R
International Journal of Mass Spectrometry (2017)
Jared B Shaw et al.
Analytical chemistry, 90(18), 10819-10827 (2018-08-18)
Compared to traditional collision induced dissociation methods, electron capture dissociation (ECD) provides more comprehensive characterization of large peptides and proteins as well as preserves labile post-translational modifications. However, ECD experiments are generally restricted to the high magnetic fields of FTICR-MS
Daniel A Polasky et al.
Analytical chemistry, 91(4), 3147-3155 (2019-01-23)
Ion mobility-mass spectrometry (IM-MS) has become an important addition to the structural biology toolbox, but separating closely related protein conformations remain challenging. Collision-induced unfolding (CIU) has emerged as a valuable technique for distinguishing iso-cross-sectional protein and protein complex ions through
John P McGee et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 31(3), 763-767 (2020-03-05)
Intact protein mass spectrometry (MS) via electrospray-based methods is often degraded by low-mass contaminants, which can suppress the spectral quality of the analyte of interest via space-charge effects. Consequently, selective removal of contaminants by their mobilities would benefit native MS
資料
Residual presence of host cell proteins (HCPs) in recombinant therapeutic products has considerable clinical safety risks associated with a potential immunological response in patients.
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.
すべて表示
プロトコル
SigmaMab Antibody Drug Conjugate Mimic, is a non-toxic drug mimic utilized as a standard for mass spectrometry and high performance liquid chromatography.
Here we show how LC and MS methods may be optimized using a non-toxic surrogate of the ADC, an “ADC-mimic”, that behaves very similarly to the Cys-linked ADC Adcetris (Seattle Genetics).
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations
関連コンテンツ
モノクローナル抗体のインタクト質量分析のためにメルクがご提供しているサイズ排除カラム(SEC)、イオン交換カラム、逆相カラム、HPLCバッファー、MALDIマトリックス・標準物質、高純度溶媒、試薬、タンパク質サンプル調製用ツール、認証標準物質などの多種多様な製品をご覧ください。
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.