由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99.5% (T)
形状
powder
損失
≤0.6% loss on drying
色
white to faint beige
mp
173 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤250 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤15 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤15 mg/L
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI Key
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93759-VAR:
93759-RSAMPLE:
93759-25G:
93759-BULK:
93759-5G:
93759-100G:
試験成績書(COA)