Merck
P6280
Sigma-Aldrich
ピリドキシン 塩酸塩
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
別名:
PN HCl, アデルミン 塩酸塩, ビタミンB6 塩酸塩, ピリドキソール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
205.64
Beilstein:
3632435
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
eCl@ss:
34058008
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
Mw 205.64 g/mol
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
white to off-white
mp
214-215 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI Key
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピリドキシンは水溶性ビタミンで、6つの形態、すなわちピリドキサール、ピリドキシン、ピリドキサミン、ピリドキサミン5′-リン酸、ピリドキシン5′-リン酸、ピリドキサール5′-リン酸の形で存在しています。 
アプリケーション
ピリドキシン塩酸塩は、次のように使用されています;
  • 金属欠乏研究におけるバランスの取れた金属含有量の化学的に定義された食事に含まれるビタミン成分として
  • Staphylococcus aureus WSPPAを培養するための既知組成培地(CDM)の成分として
  • タンパク質発現と翻訳後修飾、特に電荷不均一性の影響を調べるためのビタミンとして
生物化学的/生理学的作用
ピリドキシンは、アミノ酸、炭水化物、脂質代謝のための必須補酵素として機能します。ピリドキシン欠乏は、末梢神経障害、小球性貧血、脳波異常と関連しています。細胞プロセスに影響を及ぼす広範な生化学反応に関係づけられています。ピリドキシンは、培地中で分解するピリドキサールの代替品として使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6280-100G:
P6280-BULK:
P6280-10G:
P6280-VAR:
P6280-25G:
P6280-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wanliang Shi
Antibiotics (Basel, Switzerland), 10(8) (2021-08-28)
Susceptibility testing of tuberculosis (TB) drugs on Mycobacterium tuberculosis is essential for the rapid detection of strains resistant to the drugs, providing the patient with effective treatment, and preventing the spread of drug-resistant TB strains. Pyrazinamide (PZA) is one of
Carmela Vigorito et al.
International journal of molecular sciences, 20(9) (2019-05-11)
(1) The beneficial effects of hydrogen sulfide (H2S) on the cardiovascular and nervous system have recently been re-evaluated. It has been shown that lanthionine, a side product of H2S biosynthesis, previously used as a marker for H2S production, is dramatically
Imène Mensi et al.
Bio-protocol, 7(2), e2111-e2111 (2017-01-20)
Sugarcane (interspecific hybrids of Saccharum species) is an economically important crop that provides 70% of raw table sugar production worldwide and contributes, in some countries, to bioethanol and electricity production. Leaf scald, caused by the bacterial plant pathogen Xanthomonas albilineans
N Milne et al.
FEMS yeast research, 20(2) (2019-09-27)
We present a teaching protocol suitable for demonstrating the use of EasyClone and CRISPR/Cas9 for metabolic engineering of industrially relevant yeasts Saccharomyces cerevisiae and Yarrowia lipolytica, using β-carotene production as a case study. The protocol details all steps required to
Ilan Matok et al.
Journal of clinical pharmacology, 53(3), 334-338 (2013-02-28)
Although Diclectin (doxylamine/pyridoxine delayed-released combination) is widely used in Canada, its pharmacokinetics (PK) during pregnancy has never been described. The objective of this study was to compare the PK of doxylamine/pyridoxine delayed-released combination in pregnant versus nonpregnant women. The apparent
資料
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.