Merck
P5155
Sigma-Aldrich
D-パントテン酸 ヘミカルシウム塩
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
別名:
(R)-(+)-N-(2,4-ジヒドロキシ-3,3-ジメチル-1-オキソブチル)-β-アラニン ヘミカルシウム塩, D-パントテン酸カルシウム, ビタミンB5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
CAS番号:
分子量:
238.27
Beilstein:
3769272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058012
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
分子量
Mw 238.27 g/mol
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
white to off-white
pH
7.0-8 (25 °C, 50 g/L)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI Key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
植物およびEscherichia coli(大腸菌)などの微生物は主要なD-パントテン酸源です。この化合物は水溶性で熱に対してかなり安定です。
アプリケーション
D-パントテン酸ヘミカルシウム塩の用途:
  • FMX-turbodoma由来培地の成分
  • 細胞増殖に用いられるDMEM(ダルベッコ修飾イーグル培地)/F-12の栄養補助剤
  • 前駆脂肪細胞培地の栄養補助剤
コエンザイムAの生合成における前駆物質です。
生物化学的/生理学的作用
コエンザイムA(CoA)と共に、D-パントテン酸はアシル輸送タンパク質の前駆体です。これらは脂肪、タンパク質および炭水化物の代謝に関与する必須の補助因子です。この化合物はアセチルコリン神経伝達物質の形成にも関与します。D-パントテン酸は栄養源と考えられ、抗体形成を媒介することによって免疫機能を有します。コルチゾンの産生はD-パントテン酸によって維持されます。コルチゾンは副腎の活動に必須です。
物性
遊離酸は不安定で吸湿性があるため、カルシウム塩が用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5155-500G:
P5155-VAR:
P5155-100G:
P5155-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stopping the Clock, 184-184 (2003)
3T3-L1 cells and perivascular adipocytes are not equivalent in amine transporter expression
Ismail A, et al.
Febs Letters, 591(1), 137-144 (2017)
Organisation of the pantothenate (vitamin B5) biosynthesis pathway in higher plants
Ottenhof HH, et al.
The Plant Journal, 37(1), 61-72 (2004)
LipiD-QuanT: a novel method to quantify lipid accumulation in live cells.
Varinli H, et al.
Journal of Lipid Research, 56(11), 2206-2216 (2015)
The role of vitamins and amino acids on hybridoma growth and monoclonal antibody production
Ducommun P, et al.
Cytotechnology, 37(2), 65-73 (2001)