Merck
G3664
Sigma-Aldrich
グルタチオンレダクターゼ パン酵母(S. cerevisiae種)由来
ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein (biuret)
別名:
GR, NAD(P)H:酸化型グルタチオンオキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.47
フォーム
ammonium sulfate suspension
品質水準
比活性
100-300 units/mg protein (biuret)
分子量
118 kDa
UniProtアクセッション番号
その他の活性
G-6-PDH, 6-PGDH, and NADPH oxidase ≤0.01%
lipoamide dehydrogenase ≤0.1%
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bakers yeast ... GLR1(856014)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルタチオンレダクターゼ(GLR1)は、ミトコンドリア及び細胞質のアイソフォーム中に存在します。本化合物はチオレドキシンレダクターゼと配列及び構造的相同性を共有しており、フラビン含有オキシドレダクターゼです。本化合物の活性部位は酸化還元活性ジスルフィドから構成され、その触媒活性はNADPHを要します。本化合物は広範に存在する酵素であり、植物、細菌、酵母、マウス及びヒトで検出されます。
アプリケーション
パン酵母由来グルタチオンレダクターゼ(GR)は、以下の用途に使用されています:
  • グルタチオン濃度測定用のグルタチオンアッセイ
  • 検量線の作成時の標準物質
  • GRの血漿活性測定用の抗原。
パン酵母(Saccharomyces cerevisiae)由来グルタチオンレダクターゼ(GR)は以下の用途に使用されています:
  • グルタチオンレダクターゼ5,5′-ジチオビス(2‐ニトロ安息香酸)による酵素的リサイクルアッセイを用いた心筋組織グルタチオン含有量定量
  • 若干修正したマイクログルタチオンアッセイを用いた未経産雌ブタ卵母細胞における還元型グルタチオン(GSH)の定量
  • ラット水晶体中の全GSSG(グルタチオンジスルフィド)+GSH測定用標本作成(ここでのGSSGは全てGSHに還元)
  • ラット卵母細胞における細胞内還元型グルタチオン(GSH)の定量。
生物化学的/生理学的作用
グルタチオンレダクタ-ゼ(GR)は抗酸化防御系の必須フラボ酵素です。還元型グルタチオン (GSH) はグルタチオンペルオキシダ-ゼによる過酸化水素の解毒に用いられ、この過程において酸化型グルタチオン (GSSG) に転換されます。GSSGは次に、グルタチオンレダクタ-ゼ (GR) によりGSHに 再変換されます。そのときNADPHがNADP+に転換されます。再生されたGSHは次にさらなる過酸化水素の解毒に利用されます。この酵素はFADをコファクタ-として用います。GRとグルタチオンペルオキシダ-ゼは精子中で抗酸化酵素として機能することにより脂質の過酸化を阻害します。グルタチオンレダクタ-ゼの構造モチ-フは、アスパルチルプロテア-ゼ、クエン酸シンタ-ゼ、EFハンド、ヘモグロビン、リポカリン、α/β加水分解酵素を含む多くの他のタンパクで共有されています。GRはメラトニンによって刺激を受け、多くの酸素ラジカル発生系により不可逆的に阻害されることが報告されています。
グルタチオン(γ-グルタミルシステイニルグリシン)は、細胞の酸化的ストレス防御メカニズムにおいて重要な役割を果たすユビキタスなトリペプチドチオールです。グルタチオンレダクターゼ(GLR1)は、還元型グルタチオン(GSH)へのグルタチオンジスルフィド(GSSG)の還元に関与しています。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.6、25°Cで1分間に1.0 μmolの酸化型グルタチオンを還元する酵素量です。
物理的形状
懸濁液 (3.6M (NH4)2SO4, pH 7.0, 0.1mMジチオスレイト-ル含有)
調製ノート
アフィニティ-クロマトグラフィ-精製品。
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
G3664-500UN:
G3664-BULK:
G3664-20UN-KC:
G3664-VAR:
G3664-100UN:
G3664-2.5KU:
G3664-20UN:
G3664-250UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Feng Gao et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 301(2), 543-550 (2002-04-19)
The present experiment determined the effects of glutathione and ascorbic acid, the two most important hydrophilic antioxidants, on myocardial ischemia-reperfusion injury and evaluated their relative therapeutic values. Isolated rat hearts were subjected to ischemia (30 min) and reperfusion (120 min)
Kristin K Brown et al.
Free radical biology & medicine, 45(4), 494-502 (2008-05-27)
Isothiocyanates are phytochemicals with anti-cancer properties that include the ability to trigger apoptosis. A substantial body of evidence suggests that reaction of the electrophilic isothiocyanate moiety with cysteine residues in cellular proteins and glutathione accounts for their biological activity. In
Caryn E Outten et al.
The Journal of biological chemistry, 279(9), 7785-7791 (2003-12-16)
To combat oxidative damage, eukaryotic cells have evolved with numerous anti-oxidant factors that are often distributed between cytosolic and mitochondrial pools. Glutathione reductase, which regenerates the reduced form of glutathione, represents one such anti-oxidant factor, yet nothing is known regarding
I P Gontar et al.
Bulletin of experimental biology and medicine, 150(6), 765-769 (2012-01-12)
The proposed method of emulsive polymerization provides the possibility of modifying and obtaining insoluble forms of superoxide dismutase (SOD), glutathione reductase, and streptolysin-O preserving nanoobjects (conformationally active centers and antigenic determinants) in their native states. Apart from enzymatic and immunological
Eugine Lee et al.
Reproduction (Cambridge, England), 134(3), 405-414 (2007-08-22)
In an effort to improve the quality of in vitro produced porcine embryos, we investigated the effect of brain-derived neurotropic factor (BDNF), a neurotropin family member, on in vitro maturation (IVM) of porcine oocytes. The expression of BDNF and truncated
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法