Merck
G9297
Sigma-Aldrich
グルタチオンレダクターゼ ヒト
buffered aqueous solution, ≥10 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli
別名:
GR, NADPH:酸化型グルタチオンオキシドレダクターゼ, グルタチオンジスルフィドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥10 units/mg protein
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GSR(2936)
詳細
Research area: Cell signaling. Glutathione Reductase belongs to the homodimericFAD−disulfide oxidoreductases family. is made up of highly conserved domains such as two Rossmann fold domains, where one binds to reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) and flavin adenine dinucleotide (FAD) the second one is an interface dimerization domain. It favors its accumulation in the regions of high electron flux in cells where reactive species are generated.
アプリケーション
Human glutathione reductase has been used in:
  • glutathione reductase activity assay
  • oxidative stress analysis
  • redox assays
生物化学的/生理学的作用
グルタチオンレダクターゼは、サブユニットにつき1分子のFADと1つのNADPH結合ドメインを含むホモ二量体酵素です。ヒトGR(hGR)とPlasmodium falciparum GR(PfGR)は、ヒトの赤血球内でのマラリア原虫の生存にとって不可欠です。したがってこの酵素は、抗マラリア薬候補の研究に利用できる可能性があります。
グルタチオンレダクターゼは、細胞ストレスからの保護に関係する普遍的なフラビン酵素です。グルタチオンレダクターゼは、酸化型グルタチオン(GSSG)のグルタチオン(GSH)への還元を触媒します。これは還元された細胞GSHの適切な濃度を維持するグルタチオン酸化還元サイクルに必要不可欠です。そして、フリーラジカルや有機過酸化物と反応する抗酸化物質として用いられます。グルタチオンは、グルタチオンペルオキシダーゼの電子供与体でもあり、有毒な求電子代謝物質と生体異物の解毒と除去に関与しているグルタチオンS-トランスフェラーゼの基質でもあります。
Human glutathione reductase is suitable as cytostatic and antimalarialagent. It may also be used to protect against malaria by mimicking favism by blockingthe enzyme with specific inhibitors.
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、25°Cで1分間に1.0 μmolのDTNBをTNBに還元する酵素量です。
物理的形状
25 mM Tris-HCl溶液(pH 7.4、1 mM EDTAと50%(v/v)グリセロールを含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G9297-500UG:
G9297-500UG-PW:
G9297-VAR:
G9297-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Walid Abu El-Soud et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 71, 173-183 (2013-08-14)
Seed germination and growth of seedlings are critical phases of plant life that are adversely affected by various environmental cues. Water availability is one of the main factors that limit the productivity of many crops. This study was conducted to
Dietary methionine can sustain cytosolic redox homeostasis in the mouse liver
Sofi Eriksson, et al.
Nature Communications (2014)
Definition of transcriptome-based indices for quantitative characterization of chemically disturbed stem cell development: introduction of the STOP-Toxukn and STOP-Toxukk tests.
Vaibhav Shinde, et al.
Archives of Toxicology, 91(2) (2017)
C C Bohme et al.
The Journal of biological chemistry, 275(48), 37317-37323 (2000-09-02)
The homodimeric flavoenzyme glutathione reductase (GR) maintains high intracellular concentrations of the antioxidant glutathione (GSSG + NADPH + H(+) <--> 2 GSH + NADP(+)). Due to its central function in cellular redox metabolism, inhibition of GR from the malarial parasite
Haitao Shi et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 71, 226-234 (2013-08-27)
As a gaseous molecule, hydrogen sulfide (H2S) has been recently found to be involved in plant responses to multiple abiotic stress. In this study, salt (150 and 300 mM NaCl), osmotic (15% and 30% PEG6000) and cold (4 °C) stress