アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: soluble >20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(=O)NC(C)(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)C=CC(=O)N2
InChI
1S/C23H36N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h11,13-18H,6-10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1
InChI Key
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
遺伝子情報
human ... HSD3B1(3283) , SRD5A1(6715) , SRD5A2(6716)
rat ... Hsd3b1(360348) , Srd5a1(24950) , Srd5a2(64677)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 脳、肝臓、および精巣組織に対するフィナステリド曝露の影響を調査するL-15培地の成分
- in vitroで腫瘍細胞を治療する培地
- 前立腺肥大(BPH)を治療する陽性対照
- 老人性マウスの腹側前立腺の構造および分子生物学に対する効果の調査
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F1293-100MG:
F1293-VAR:
F1293-500MG:
F1293-BULK:
F1293-25MG:
試験成績書(COA)