Merck
M4145
Sigma-Aldrich
ミノキシジル
≥99% (TLC), powder, androgenetic alopecia drug
別名:
6-(1-ピペリジニル)-2,4-ピリミジンジアミン 3-オキシド, 6-(1-ピペリジニル)ピリミジン-2,4-ジアミン 3-オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15N5O
CAS番号:
分子量:
209.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ミノキシジル, ≥99% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
mp
272-274 °C (dec.) (lit.)
オーガナイザー
Johnson & Johnson
SMILES記法
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
InChI Key
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... KCNJ1(3758)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ミノキシジルは、次のように被験薬として使用されています。
  • 毛髪再生作用を研究するために、毛乳頭スフェロイドモデルに。
  • 薬物誘発血管傷害のバイオマーカーを特定する試みとして、実験ラットに経口投与。
  • 傾斜反応に対する作用を研究するために、非ヒト霊長類モデルに強制経口投与。
生物化学的/生理学的作用
ミノキシジルは、もともとは高血圧の治療に使用されていますが、多毛症も誘発します。男性型脱毛症を治療する強力な薬剤であると考えられています。
ATP感受性K+ チャネルを活性化します。血管拡張作用があり、脱毛を遅らせたり止めたりして、毛の再成長を促進します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPotassium Channels(カリウムチャネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、Johnson & Johnsonにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M4145-VAR:
M4145-250MG:
M4145-500MG:
M4145-BULK:
M4145-100MG:
M4145-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ilaria Aurigemma et al.
Biochemical and biophysical research communications, 720, 150104-150104 (2024-05-16)
The T-BOX transcription factor TBX1 is essential for the development of the pharyngeal apparatus and it is haploinsufficient in DiGeorge syndrome (DGS), a developmental anomaly associated with congenital heart disease and other abnormalities. The murine model recapitulates the heart phenotype
J I Kourie
The Journal of membrane biology, 164(1), 47-58 (1998-06-24)
The lipid bilayer technique was used to examine the effects of the ATP-sensitive K+ channel inhibitor (glibenclamide) and openers (diazoxide, minoxidil and cromakalim) and Cl- channel activators (GABA and diazepam) on two types of chloride channels in the sarcoplasmic reticulum
A non-human primate model for investigating drug-induced risk of orthostatic hypotension and sympathetic dysfunction: Preclinical correlate to a clinical test
Bhatt S, et al.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 73(2), 49-55 (2015)
Stefan Sarkovich et al.
Journal of experimental orthopaedics, 10(1), 84-84 (2023-08-22)
Synovial fibrosis (SFb) formation and turnover attributable to knee osteoarthritis (KOA) can impart painful stiffness and persist following arthroplasty. To supplement joint conditioning aimed at maximizing peri-operative function, we evaluated the antifibrotic effect of Minoxidil (MXD) on formation of pyridinoline
J van der Velden et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 55(5), 788-798 (1999-06-24)
To investigate whether during cardiac hypertrophy changes occur in contractile protein composition and in mechanical and energetic properties of the myocardium, contractile protein composition, isometric force and adenosine triphosphate (ATP) consumption were studied in control and hypertrophied guinea-pig hearts. Cardiac