Merck
C1055
Sigma-Aldrich
クロマカリム
別名:
(±)-trans-6-シアノ-3,4-ジヒドロ-2,2-ジメチル-4-(2-オキソピロリジン-1-イル)-2H-1-ベンゾピラン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N2O3
CAS番号:
分子量:
286.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)Oc2ccc(cc2[C@H]([C@@H]1O)N3CCCC3=O)C#N
InChI
1S/C16H18N2O3/c1-16(2)15(20)14(18-7-3-4-13(18)19)11-8-10(9-17)5-6-12(11)21-16/h5-6,8,14-15,20H,3-4,7H2,1-2H3/t14-,15+/m1/s1
InChI Key
TVZCRIROJQEVOT-CABCVRRESA-N
アプリケーション
クロマカリムは以下の用途に用いられています。
  • カリウムチャネル作動薬として、ラットリンパ管の下流圧の急上昇に対する作用を検討する際に。
  • カリウムチャネル開口剤として、ラット輸精管におけるアドレナリン作動性神経からの伝達物質放出に対する作用を検討する際に。
  • カリウムチャンネル活性化因子として、ラット排尿筋のプリン作動性神経およびコリン作動性神経からの伝達物質放出に対する作用を検討する際に。
生物化学的/生理学的作用
クロマカリムは、カリウムチャンネルの活性因子です。血管平滑筋の弛緩に関与します。クロマカリムは抗高血圧活性を示します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPotassium Channels(カリウムチャネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C1055-50MG:4548173190389
C1055-VAR:
C1055-50MG-PW:
C1055-BULK:
C1055-10MG:4548173190372
C1055-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Omonkhelin J Owolabi et al.
Journal of diabetes, 5(1), 88-94 (2013-02-05)
Levcromakalim is a vasorelaxant used in the management of hypertension in diabetes mellitus. Thus, the effects of levcromakalim were investigated in streptozotocin (STZ)-diabetic rats. Diabetes was induced in Wistar albino rats with a single injection of STZ (60 mg/kg, i.p.)
Vasorelaxant effects of cromakalim in rats are mediated by glibenclamide-sensitive potassium channels.
Cavero I, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 248(3), 1261-1268 (1989)
C Boselli et al.
European journal of pharmacology, 335(1), 23-30 (1997-11-26)
Contraction of the rat detrusor muscle is mediated by cholinergic and purinergic mechanisms. The present study was carried out to look at the influence of cromakalim, compared with atropine, suramin and nifedipine on the contractile response evoked by single shock
M C Sanguinetti et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(21), 8360-8364 (1988-11-01)
The mechanism by which the antihypertensive agent BRL 34915 (cromakalim) affects action potential duration (APD) and effective refractory period (ERP) in isolated cardiac muscle was investigated. BRL 34915 (greater than or equal to 3 microM) shortened ERP of ferret (Mustela
Aravind R Gade et al.
Molecular pharmacology, 83(1), 294-306 (2012-11-02)
The ATP-sensitive potassium channel (K(ATP)) in mouse colonic smooth muscle cell is a complex containing a pore-forming subunit (Kir6.1) and a sulfonylurea receptor subunit (SUR2B). These channels contribute to the cellular excitability of smooth muscle cells and hence regulate the