Merck
M7920
Sigma-Aldrich
硫酸ミノキシジル 硫酸塩
別名:
U-58838
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15N5O4S
CAS番号:
分子量:
289.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
オーガナイザー
Johnson & Johnson
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1cc(nc(N)[n+]1OS([O-])(=O)=O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)
InChI Key
OEOLOEUAGSPDLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ミノキシジル硫酸塩(MXS)は、コルチコトロピン放出因子過剰発現(CRF-OE)マウスの脱毛症に対する効果を検討するための薬剤として使用されています。ラットの触毛小胞(vibrissa follicles)培養アッセイにおける陽性対照としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ミノキシジル硫酸塩(MXS)は、ミノキシジルの内因性誘導体です。水溶性が高く、強力な血管拡張物質です。MXSは男性型脱毛症や男性の禿頭症を治療できる可能性があります。
特徴および利点
本化合物は、Johnson & Johnsonにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
その他情報
ミノキシジルの活性代謝物です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M7920-BULK:
M7920-VAR:
M7920-5MG:
M7920-1MG:
M7920-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K D Meisheri et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 266(2), 655-665 (1993-08-01)
This study describes the in vitro and in vivo characteristics of a guanidine 4-morpholinecarboximidine-N-1-adamantyl-N'-cyclohexyl-hydroc hloride (U-37883A), as an antagonist of vascular ATP-sensitive K+ channels (KATP). In isolated rabbit mesenteric artery, the antagonistic effects of U-37883A (0.5-5 microM) were studied against
Nagendra S Ningaraj et al.
Cancer research, 63(24), 8899-8911 (2003-12-26)
Brain tumor microvessels/capillaries limit drug delivery to tumors by forming a blood-brain tumor barrier (BTB). The BTB overexpresses ATP-sensitive potassium (K(ATP)) channels that are barely detectable in normal brain capillaries, and which were targeted for BTB permeability modulation. In a
Michael J Shackcloth et al.
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, 34(4), 839-844 (2008-08-06)
Vasodilator strategies used to treat bypass grafts in the operating theatre, such as nitrates, phosphodiesterase inhibitors and calcium channel antagonists have a broad but short-lived effect against a variety of vasoconstrictor stimuli. Treatments that react irreversibly with proteins modulating vasoconstriction
C E Ohrnberger et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 267(1), 25-30 (1993-10-01)
Glyburide, a sulfonylurea, and U-37883A, a guanidine (4-Morpholinecarboximidine-N-1-Adamantyl-N' cyclohexylhydrochloride), have been previously characterized as antagonists of the vascular ATP-sensitive K+ channels (KATP). In this report, the in vitro interaction between these two chemically distinct KATP antagonists was investigated using isolated
K Bray et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 345(2), 244-250 (1992-02-01)
The effects of the K+ channel blockers tedisamil and glibenclamide on cromakalim- and minoxidil sulphate-induced 42K+ and 86Rb+ efflux and vasorelaxation in rat aorta, were investigated. In aortic strips preloaded with 42K+ or 86Rb+, cromakalim (1 mumol/l) induced increases in