アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
199-202 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
InChI Key
QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C33204-100G:
C33204-1KG:
C33204-25G:
C33204-5G:
C33204-VAR:
C33204-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック