Merck
T56200
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリクロロピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4HCl3N2
CAS番号:
分子量:
183.42
Beilstein:
118284
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
210-215 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
密度
1.595 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
InChI Key
DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T56200-25G:
T56200-BULK:
T56200-5G:
T56200-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)