Merck
633534
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリクロロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2Cl3N
CAS番号:
分子量:
182.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
33-37 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-4(7)9-5(8)2-3/h1-2H
InChI Key
FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633534-1G:
633534-BULK:
633534-5G:
633534-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1