Merck
A48601
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4,6-ジクロロピリミジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3Cl2N3
CAS番号:
分子量:
163.99
Beilstein:
118454
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
219-222 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
InChI Key
JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A48601-100G:
A48601-BULK:
A48601-VAR:
A48601-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)