Merck
171859
Sigma-Aldrich
プロピオル酸メチル
99%
別名:
メチル アセチレンカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCO2CH3
CAS番号:
分子量:
84.07
Beilstein:
605462
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
103-105 °C (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)C#C
InChI
1S/C4H4O2/c1-3-4(5)6-2/h1H,2H3
InChI Key
IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウリジンとチミジンのN-3保護試薬。
Ph3Pにより促進される1,2,3,5-ベンゼンテトラカルボン酸塩のワンポット4成分合成に使用。
プロピオール酸メチルを使用して、多置換3-アリルアミノアクリラートとテトラヒドロピリミジン-2-オン誘導体を合成しました。また、キャピラリー電気泳動用チオール誘導体化剤としても使用しました
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
171859-1G:
171859-5KG:
171859-10G:
171859-VAR:
171859-50G:
171859-BULK:
171859-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Li-Li Zhang et al.
Molecular diversity, 18(1), 79-89 (2014-01-31)
Polysubstituted 3-arylaminoacrylate and tetrahydropyrimidin-2-one derivatives could be selectively produced from the one-pot domino reaction of arylamines, methyl propiolate, aromatic aldehydes, and urea in ethanol in the presence of FeCl3 as catalyst. Under similar reactions secondary amines such as morpholine and
Eirini-Chrysanthi Tsardaka et al.
Journal of chromatography. A, 1300, 204-208 (2013-06-04)
In this study we demonstrate - for the first time - the suitability of methyl propiolate - an alkylester of propiolic acid - as a thiol derivatizing reagent for capillary electrophoresis. Glutathione (as analyte in yeast samples) and N-acetylcysteine (as
Graziella Tocco et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(40), 11088-11095 (2020-09-15)
The present study reports on the powerful nematicidal activity of a series of electron-deficient alkynes against the root-knot nematode Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood. Interestingly, we found that the conjugation of electron-withdrawing carbonyl groups to an alkyne triple bond
Helvetica Chimica Acta, 89, 2918-2918 (2006)
Tetrahedron Letters, 36, 3261-3261 (1995)