Merck
419885
Sigma-Aldrich
tert-ブチルプロピオレート
98%
別名:
tert-ブチルアセチレンカルボキシレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
126.15
Beilstein:
1747175
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
52-53 °C/27 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C#C
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h1H,2-4H3
InChI Key
XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルプロピオレートはエステルです。メチマゾールと反応して、tert-ブチル(E)-3-(1-メチル-1H-イミダゾール-2-イルチオ)アクリレートが得られます。tert-ブチルプロピオレートのリチウムエノラートの結晶学的データが記載されています。
アプリケーション
tert-ブチルプロピオレートは、複素環、アルカロイド、および不飽和アミノ酸の調製に使用できます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
419885-250MG:
419885-BULK:
419885-VAR:
419885-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 30, 3625-3625 (1989)
Tetrahedron, 48, 669-669 (1992)
Tetrahedron Letters, 29, 6183-6183 (1988)
Structures of three lithium ester enolates by X-ray diffraction: derivation of reaction path for cleavage into ketene and alcoholate.
Seebach D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 170(19), 5403-5409 (1985)
Journal of the American Chemical Society, 112, 7682-7682 (1990)