アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
110 °C/30 mmHg (lit.)
mp
54-57 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCC#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7)
InChI Key
MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 配列が規定された8個のモデルオリゴマーライブラリーの合成のためのビルディングブロックとして
- 複合多環式ヘテロ環ベンゾ[4,5]イミダゾ[1,2-c]ピロロ[1,2-a]キナゾリノン誘導体のワンポット合成において
- 種々のアレンエノールラクトン[5(E)-(2-アレニリデン)-テトラヒドロ-2-フラノン]の合成において
- ビスアセチレンの閉環メタセシスによる細胞毒性マクロライドの合成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
232211-VAR:
232211-BULK:
232211-5G:
232211-1G:
232211-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Click chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.
クリックケミストリーのための高分子末端へのアジド基とアルキン基の導入について、具体例を示しています。