Merck
110299
Sigma-Aldrich
ブチルビニルエーテル
contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 98%
別名:
(ブチルオキシ)エチレン, ビニルエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OCH=CH2
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1560217
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
42 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
437 °F
含みます
0.01% potassium hydroxide as stabilizer
屈折率
n20/D 1.400 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
密度
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6-7-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI Key
UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブチルビニルエーテル(BVE)は、塗料、インク、および接着剤用のハイブリッドポリマーコーティングの放射線硬化プロセスにおける反応性の希釈剤として一般的に使用されるビニルエーテルモノマーです。その理由は、ビニル基の存在に起因して反応性が高いためです。BVEの反応性は、重合および他のモノマーとの共重合を可能にします。また、オレフィン、シロキサンジオール、ジイソシアナートと組み合わせると、コモノマーとして作用することができます。さらに、接着剤、塗料、潤滑剤、エラストマーなどの用途に適したホモポリマーの生成にも使用することができます。
アプリケーション
ブチルビニルエーテルは、以下でモノマーとして使用できます:
  • メタロセン介在陽イオン重合による統計コポリマーの合成。これらの統計コポリマーは、接着剤、表面コーティング、潤滑剤、グリース、エラストマー、溶融化合物、織物、フィルムなどのさまざまな分野で使用されています。
  • 光学産業における特定の用途のためのポリ(ビニルエーテル)プラスチックの合成。ポリ(ビニルエーテル)プラスチックは、眼鏡、カメラレンズ、望遠鏡などのさまざまな用途に向けた高品質の光学レンズの生産に利用することができます。
  • 直接インク書き込み(DIW)3Dプリンティング用のポリ(ブチルビニルエーテル)接着剤の合成。BVE系接着剤は、DIWの押出層の付加積層において長所となる、粘弾性、レオロジー特性、および印刷適性を示します。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
110299-1L:
110299-5ML:
110299-2L:
110299-100ML:
110299-BULK:
110299-500ML:
110299-VAR:
110299-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shifang Liu et al.
The Journal of organic chemistry, 71(19), 7467-7470 (2006-09-09)
meso-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane (mBDPP) has proved to be an effective regiocontrolling ligand for palladium-catalyzed internal arylation by aryl bromides of electron-rich olefins in a common solvent DMSO with no need for any halide scavengers. The arylation of the benchmark electron-rich olefin butyl
M Isobe et al.
The Journal of toxicological sciences, 20(2), 161-164 (1995-05-01)
4-Nitrophenyl vinyl ether (NPVE) and phenyl vinyl ether (PVE) administered i.p. in mice lowered hepatic non-protein sulfhydryl (NP-SH) content, but did not elevate the serum glutamate pyruvate transaminase (GPT) activity. n-Butyl vinyl ether (BVE) showed no significant effects either on