アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
118-118.5 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
JAELLLITIZHOGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
tert-プロピオン酸ブチルの ZおよびEリチウムエノラートの速度論的マイケル付加反応の立体化学を調査しました。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
254525-100G:
254525-25G:
254525-BULK:
254525-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acyclic stereoselection. 31. Stereoselection in the Michael addition reaction. 3. Relationship between ester enolate geometry and adduct stereochemistry in the kinetic Michael reaction of lithium enolates with enones.
The Journal of Organic Chemistry, 50(16), 3022-3024 (1985)