Merck
227439
Sigma-Aldrich
Lawesson試薬
97%
別名:
2,4-ビス(4-メトキシフェニル)-2,4-ジチオキソ-1,3,2,4-ジチアジホスフェタン, 2,4-ビス-(4-メトキシフェニル)-1,3-ジチア-2,4-ジホスフェタン 2,4-ジスルフィド, 4-メトキシフェニルチオホスホリックサイクリックジ(チオ無水物), LR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14O2P2S4
CAS番号:
分子量:
404.47
Beilstein:
1024888
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
228-230 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)P2(=S)SP(=S)(S2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C14H14O2P2S4/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17(19)21-18(20,22-17)14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI Key
CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ローソン試薬は、酸素官能基をチオ類似体に変換する有機合成で、硫化剤として一般的に使用されています。これは、カルボニル基からチオカルボニル基への変換および炭素‐酸素単結合から炭素‐硫黄単結合への変換を促進します。
アプリケーション
ローソン試薬は、下記の合成のための試薬として使用することができます:
  • β-ナフトールおよび8-ヒドロキシキノリンのマンニッヒ塩基との反応による、オキサチアホスフィニン-3-スルフィド誘導体。
  • 亜リン酸トリアルキルの存在下でのベンズアルデヒドとの反応による、1,3,5,2-トリチアホスフィナン-2-スルフィド誘導体。
  • ベンズアルデヒドおよびアクリル酸エチルから合成した2,4,6-トリフェニル-1,3,5-トリチアン。
  • 9-ベンザントンオキシムの加硫による9-ベンザントロネチオン。
  • 2,2,4,4-テトラメチル-3-チオキソシクロブタノンS-オキシドから合成した1,2,4-トリチオラン。
  • トリテルペンオキソ化合物の硫黄誘導体。
  • 室温でトロポチオンをin situ合成し、親ジエン体で捕捉する。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Jan Code
227439-100G:
227439-25G:
227439-VAR:
227439-BULK:
227439-10G:
227439-1KG:
227439-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of 1, 2, 4-trithiolanes from thione S-oxides and Lawesson reagent at room temperature
Okuma K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 77(1), 187-188 (2004)
A novel protocol for the generation of tropothione and its trapping with electron deficient dienophiles
Nair V, et al.
Tetrahedron Letters, 47(52), 9329-9329 (2006)
Jos C M Kistemaker et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(28), 9650-9661 (2017-06-20)
Symmetric molecular motors based on two overcrowded alkenes with a notable absence of a stereogenic center show potential to function as novel mechanical systems in the development of more advanced nanomachines offering controlled motion over surfaces. Elucidation of the key
Lawesson's reagent
Nagaoka J
Journal of Synthetic Organic Chemistry, Japan, 53(12), 1138-1140 (1995)
Qiuping Ding et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(6), 1047-1049 (2009-10-15)
In the presence of Lawesson's reagent, metal-free one-pot cascade reactions of 2-iodoanilines with acid chlorides proceeded smoothly leading to 2-substituted benzothiazoles in good to excellent yields under mild conditions. Three steps were involved in the reaction process: (1) 2-iodoanilines reacted