Merck
572543
Sigma-Aldrich
Woollins試薬
別名:
2,4-ジフェニル-1,3-ジセレナジホスフェタン 2,4-ジセレニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10P2Se4
CAS番号:
分子量:
532.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
206-210 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Se]=P1([Se]P(=[Se])([Se]1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10P2Se4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16,18-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
GKYFQRQKPYPLGJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる試薬です。
  • スピロ複素環生成用の安息香酸ヒドラジド
  • 第二級アミン
  • 10員リン-セリン複素環生成用の芳香族ジオール
開環、脱セレン化、およびリン-リン結合に関わる試薬
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
572543-VAR:
572543-1G:4548173171289
572543-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)