Merck
30471
Sigma-Aldrich
Davy-reagent p-tolyl
≥97.0%
別名:
2,4-Bis(p-tolylthio)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, DR-T, Heimgartner reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14P2S6
CAS番号:
分子量:
436.60
Beilstein:
7222715
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
mp
209-213 °C (dec.)
SMILES記法
Cc1ccc(SP2(=S)SP(=S)(Sc3ccc(C)cc3)S2)cc1
InChI
1S/C14H14P2S6/c1-11-3-7-13(8-4-11)19-15(17)21-16(18,22-15)20-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI Key
WMYQGZHFMUDZIS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Reagent for the thiation of amides showing complementary selectivity compared with the Lawesson-reagent
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30471-5G:
30471-BULK:
30471-25G:
30471-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sambit Kumar Mishra et al.
Proteins, 85(8), 1422-1434 (2017-04-07)
It is known that over half of the proteins encoded by most organisms function as oligomeric complexes. Oligomerization confers structural stability and dynamics changes in proteins. We investigate the effects of oligomerization on protein dynamics and its functional significance for
P. Wipf et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 1001-1001 (1987)